1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD200042-250MGEA
140
DKK
BLDPBD200042-250MG
BLDPBD200042-5G
BLDPBD200042-1G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride 98%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₉ClFNO Molekylvægt: 177,6039 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01114584 CAS-nummer: 215599-91-0 |