(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether 95+%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD199713-250MGEA
249
DKK
BLDPBD199713-250MG
BLDPBD199713-1G
BLDPBD199713-100MG
BLDPBD199713-5G
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether 95+%
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₈NOClS Molekylvægt: 225,6946 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01443853 CAS-nummer: 339018-23-4 |