(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD19780-100MGEA
256
DKK
BLDPBD19780-100MG
BLDPBD19780-250MG
BLDPBD19780-5G
BLDPBD19780-1G
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₄H₁₈BrNO₄ Molekylvægt: 344,20 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01320860 CAS-nummer: 261380-20-5 |