3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD196712-1GEA 690 DKK
BLDPBD196712-1G BLDPBD196712-250MG BLDPBD196712-100MG BLDPBD196712-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 98%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₈H₄BrN₃
Molekylvægt: 222,05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659617
CAS-nummer: 885950-21-0