Ethyl-2,5-dichloroisonicotinate 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD196639-250MGEA
287
DKK
BLDPBD196639-250MG
Ethyl-2,5-dichloroisonicotinate 95%
Ethyl-2,5-dichloroisonicotinate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₇Cl₂NO₂ Molekylvægt: 220,0500 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09972252 CAS-nummer: 603122-76-5 |