4-Mercaptophenylboronic acid 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD19568-5GEA 838 DKK
BLDPBD19568-5G BLDPBD19568-1G BLDPBD19568-25G
4-Mercaptophenylboronic acid 95%
4-Mercaptophenylboronic acid
Formel: C₆H₇BO₂S
Molekylvægt: 153,9946 g/mol
MDL Number: MFCD03093887
CAS-nummer: 237429-33-3