Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD19019-10GEA 77.6 DKK
BLDPBD19019-10G BLDPBD19019-500G BLDPBD19019-100G BLDPBD19019-5G BLDPBD19019-1000G BLDPBD19019-25G
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molekylvægt: 165,19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00102230
CAS-nummer: 18595-14-7