Hesperidin 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD1901-5GEA 62.1 DKK
BLDPBD1901-5G BLDPBD1901-500G BLDPBD1901-10G BLDPBD1901-100G BLDPBD1901-25G BLDPBD1901-1G
Hesperidin 97%
Hesperidin
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₂₈H₃₄O₁₅
Molekylvægt: 610,56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00075663
CAS-nummer: 520-26-3