4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD18501-5GEA
349
DKK
BLDPBD18501-5G
BLDPBD18501-25G
BLDPBD18501-1G
BLDPBD18501-100G
BLDPBD18501-10G
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₅H₁₀Cl₂N₄O₂ Molekylvægt: 349,17 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
150728-13-5 |