Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD181021-10GEA 5930 DKK
BLDPBD181021-10G BLDPBD181021-250MG BLDPBD181021-1G BLDPBD181021-100MG BLDPBD181021-5G
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₈H₁₁BrN₂O₂
Molekylvægt: 247,0891 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00207970
CAS-nummer: 5775-90-6