Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD174192-5GEA
724
DKK
BLDPBD174192-5G
BLDPBD174192-250MG
BLDPBD174192-1G
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molekylvægt: 199,64 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09842151 CAS-nummer: 3998-88-7 |