3-Amino-6,7-difluoro-1H-indazole 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD173911-5GEA
1800
DKK
BLDPBD173911-5G
BLDPBD173911-1G
BLDPBD173911-250MG
3-Amino-6,7-difluoro-1H-indazole 95%
3-Amino-6,7-difluoro-1H-indazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₅F₂N₃ Molekylvægt: 169,1300 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD13191632 CAS-nummer: 706805-37-0 |