1-Naphthylacetamide 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD17057-10GEA 85.3 DKK
BLDPBD17057-0.025G BLDPBD17057-10G BLDPBD17057-25G
1-Naphthylacetamide 97%
1-Naphthylacetamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molekylvægt: 185,23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004047
CAS-nummer: 86-86-2