Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD168190-25GEA
1000
DKK
BLDPBD168190-25G
BLDPBD168190-250MG
BLDPBD168190-1G
BLDPBD168190-100G
BLDPBD168190-5G
BLDPBD168190-10G
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₆FNO₄ Molekylvægt: 199,1400 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10566813 CAS-nummer: 946126-94-9 |