Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD168190-25GEA 1000 DKK
BLDPBD168190-25G BLDPBD168190-250MG BLDPBD168190-1G BLDPBD168190-100G BLDPBD168190-5G BLDPBD168190-10G
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₆FNO₄
Molekylvægt: 199,1400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10566813
CAS-nummer: 946126-94-9