3-Bromo-5-fluoro-1H-indazole 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD168072-100MGEA
318
DKK
BLDPBD168072-100MG
BLDPBD168072-1G
BLDPBD168072-250MG
3-Bromo-5-fluoro-1H-indazole 95%
3-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₄BrFN₂ Molekylvægt: 215,0200 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07781639 CAS-nummer: 885519-08-4 |