9-Phenylcarbazole 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD16804-25GEA
187
DKK
BLDPBD16804-25G
BLDPBD16804-10G
BLDPBD16804-100G
BLDPBD16804-5G
9-Phenylcarbazole 98%
9-Phenylcarbazole
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₈H₁₃N Molekylvægt: 243,30 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004965 CAS-nummer: 1150-62-5 |