Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD167856-100MGEA
1070
DKK
BLDPBD167856-100MG
BLDPBD167856-250MG
Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95%
Isoquinoline-6-carboxaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₀H₇NO Molekylvægt: 157,169 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06227438 CAS-nummer: 173089-81-1 |