5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD165409-250MGEA 54.3 DKK
BLDPBD165409-250MG BLDPBD165409-10G BLDPBD165409-100G BLDPBD165409-5G BLDPBD165409-25G BLDPBD165409-1G
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid 98%
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₆BFO₃
Molekylvægt: 167,9300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09953731
CAS-nummer: 1256355-30-2