(4-Benzamidophenyl)boronic acid 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD163780-1GEA 497 DKK
BLDPBD163780-1G BLDPBD163780-5G BLDPBD163780-250MG
(4-Benzamidophenyl)boronic acid 97%
(4-Benzamidophenyl)boronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₃H₁₂BNO₃
Molekylvægt: 241,05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08235089
CAS-nummer: 397843-80-0