2-Fluoro-m-anisidine 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD161264-250MGEA 232 DKK
BLDPBD161264-250MG BLDPBD161264-5G BLDPBD161264-1G BLDPBD161264-10G BLDPBD161264-100MG BLDPBD161264-25G
2-Fluoro-m-anisidine 98%
2-Fluoro-m-anisidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₈FNO
Molekylvægt: 141,1400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11042216
CAS-nummer: 801282-00-8