2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD161239-5GEA 264 DKK
BLDPBD161239-5G BLDPBD161239-1G BLDPBD161239-10G BLDPBD161239-100G BLDPBD161239-250MG BLDPBD161239-25G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molekylvægt: 234,0225 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094189
CAS-nummer: 502496-33-5