4-Cyclopropylaniline 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD160279-250MGEA
349
DKK
BLDPBD160279-250MG
BLDPBD160279-1G
4-Cyclopropylaniline 95%
4-Cyclopropylaniline
Formel:
C₉H₁₁N Molekylvægt: 133,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00019219 CAS-nummer: 3158-71-2 |