2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD158317-5GEA 613 DKK
BLDPBD158317-5G BLDPBD158317-1G BLDPBD158317-25G
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₆BFO₄
Molekylvægt: 183,9296 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08235078
CAS-nummer: 874290-63-8