4-Fluoro-2-methoxyaniline 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD157692-25GEA 287 DKK
BLDPBD157692-25G BLDPBD157692-100G BLDPBD157692-500G BLDPBD157692-5G BLDPBD157692-1G
4-Fluoro-2-methoxyaniline 98%
4-Fluoro-2-methoxyaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₇H₈FNO
Molekylvægt: 141,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 450-91-9