3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD157670-100MGEA
179
DKK
BLDPBD157670-100MG
BLDPBD157670-10G
BLDPBD157670-250MG
BLDPBD157670-1G
BLDPBD157670-25G
BLDPBD157670-5G
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 97%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₇FO₂ Molekylvægt: 154,14 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09055140 CAS-nummer: 699-92-3 |