3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD157670-100MGEA 179 DKK
BLDPBD157670-100MG BLDPBD157670-10G BLDPBD157670-250MG BLDPBD157670-1G BLDPBD157670-25G BLDPBD157670-5G
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 97%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₈H₇FO₂
Molekylvægt: 154,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09055140
CAS-nummer: 699-92-3