1,4-Anthraquinone 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD15686-5GEA 140 DKK
BLDPBD15686-5G BLDPBD15686-25G BLDPBD15686-1G
1,4-Anthraquinone 98%
1,4-Anthraquinone
Formel: C₁₄H₈O₂
Molekylvægt: 208,22 g/mol
MDL Number: MFCD00013724
CAS-nummer: 635-12-1