Tropylium tetrafluoroborate 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD156020-5GEA
1540
DKK
BLDPBD156020-5G
BLDPBD156020-250MG
BLDPBD156020-1G
BLDPBD156020-25G
Tropylium tetrafluoroborate 98%
Tropylium tetrafluoroborate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₇BF₄ Molekylvægt: 177,94 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00013402 CAS-nummer: 27081-10-3 |