Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD153503-1GEA 171 DKK
BLDPBD153503-1G BLDPBD153503-25G BLDPBD153503-5G BLDPBD153503-250MG
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Tetrahydropyran-2-methanol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₆H₁₂O₂
Molekylvægt: 116,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006624
CAS-nummer: 100-72-1