4-Acetyldiphenyl sulphide 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD15329-25GEA 1540 DKK
BLDPBD15329-25G BLDPBD15329-1G BLDPBD15329-5G
4-Acetyldiphenyl sulphide 97%
4-Acetyldiphenyl sulphide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₄H₁₂OS
Molekylvægt: 228,32 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026227
CAS-nummer: 10169-55-8