Tetra-2-pyridinylpyrazine 97+%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD153200-250MGEA
512
DKK
BLDPBD153200-250MG
BLDPBD153200-100MG
Tetra-2-pyridinylpyrazine 97+%
Tetra-2-pyridinylpyrazine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₂₄H₁₆N₆ Molekylvægt: 388,42 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014608 CAS-nummer: 25005-97-4 |