3-Amino-6,6-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole, N5-BOC protected 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD152828-1GEA
295
DKK
BLDPBD152828-1G
BLDPBD152828-250MG
BLDPBD152828-5G
3-Amino-6,6-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole, N5-BOC protected 95%
3-Amino-6,6-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole, N5-BOC protected
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₂H₂₀N₄O₂ Molekylvægt: 252,313 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD08275051 CAS-nummer: 398491-61-7 |