Quinizarin green 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD151710-5GEA 54.3 DKK
BLDPBD151710-5G BLDPBD151710-10G
Quinizarin green 95%
Quinizarin green
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₂₈H₂₂N₂O₂
Molekylvægt: 418,496 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001195
CAS-nummer: 128-80-3