Methoxatin Disodium 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD149951-250MGEA
5050
DKK
BLDPBD149951-250MG
BLDPBD149951-1G
Methoxatin Disodium 98%
Methoxatin Disodium
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₄H₄N₂Na₂O₈ Molekylvægt: 374,16 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00151711 CAS-nummer: 122628-50-6 |