4-Pyridineacetamide 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD149763-250MGEA 287 DKK
BLDPBD149763-250MG BLDPBD149763-1G BLDPBD149763-5G
4-Pyridineacetamide 95%
4-Pyridineacetamide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₇H₈N₂O
Molekylvægt: 136,15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02685124
CAS-nummer: 39640-62-5