Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-ylmethanol 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD149625-1GEA
3310
DKK
BLDPBD149625-1G
BLDPBD149625-100MG
BLDPBD149625-250MG
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-ylmethanol 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-ylmethanol
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₈H₈N₂O Molekylvægt: 148,16 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09878923 CAS-nummer: 76943-47-0 |