4-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD14888-1GEA 187 DKK
BLDPBD14888-1G BLDPBD14888-250MG BLDPBD14888-5G
4-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester 95%
4-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₈BNO₃
Molekylvægt: 247,0979 g/mol
MDL Number: MFCD05663887
CAS-nummer: 179117-44-3