Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD148721-100GEA 3860 DKK
BLDPBD148721-100G BLDPBD148721-1G BLDPBD148721-5G BLDPBD148721-25G
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₇H₅BF₃KO
Molekylvægt: 212,02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093980
CAS-nummer: 374564-36-0