Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD148721-100GEA
3860
DKK
BLDPBD148721-100G
BLDPBD148721-1G
BLDPBD148721-5G
BLDPBD148721-25G
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₇H₅BF₃KO Molekylvægt: 212,02 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02093980 CAS-nummer: 374564-36-0 |