Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD148715-25GEA 1830 DKK
BLDPBD148715-25G BLDPBD148715-5G BLDPBD148715-1G
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₈H₇BF₃KO
Molekylvægt: 226,05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784376
CAS-nummer: 252726-24-2