Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD148664-1GEA 171 DKK
BLDPBD148664-1G BLDPBD148664-250MG BLDPBD148664-5G
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate 95%
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₇H₆BF₄KO
Molekylvægt: 232,0300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115757
CAS-nummer: 850623-62-0