(2S,3R,4R,5R,6S)-2-Methyl-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD148435-1GEA 2820 DKK
BLDPBD148435-1G BLDPBD148435-100MG BLDPBD148435-250MG
(2S,3R,4R,5R,6S)-2-Methyl-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol 98%
(2S,3R,4R,5R,6S)-2-Methyl-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₂H₁₅NO₇
Molekylvægt: 285,2500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00069788
CAS-nummer: 18918-31-5