3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD14832-25GEA 2840 DKK
BLDPBD14832-25G BLDPBD14832-10G BLDPBD14832-5G BLDPBD14832-1G BLDPBD14832-250MG
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
Molekylvægt: 248,0827 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663889
CAS-nummer: 94838-82-1