2-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetic acid 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD147617-1GEA
628
DKK
BLDPBD147617-1G
BLDPBD147617-5G
BLDPBD147617-250MG
2-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetic acid 98%
2-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₄H₁₉BO₄ Molekylvægt: 262,1100 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD04973389 CAS-nummer: 797755-05-6 |