2-(Benzyloxy)-4-nitroaniline 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD14626-1GEA
4410
DKK
BLDPBD14626-1G
BLDPBD14626-100MG
BLDPBD14626-250MG
2-(Benzyloxy)-4-nitroaniline 95%
2-(Benzyloxy)-4-nitroaniline
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₃H₁₂N₂O₃ Molekylvægt: 244,24 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00276800 CAS-nummer: 25945-96-4 |