Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD14513-5GEA
287
DKK
BLDPBD14513-5G
BLDPBD14513-10G
BLDPBD14513-1G
BLDPBD14513-25G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO₄ Molekylvægt: 301,2200 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00219847 CAS-nummer: 175203-85-7 |