9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-(methylamino)-1H-purin-6(9H)-one 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD142795-25MGEA
2910
DKK
BLDPBD142795-25MG
BLDPBD142795-10MG
BLDPBD142795-50MG
BLDPBD142795-100MG
9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-(methylamino)-1H-purin-6(9H)-one 95%
9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-(methylamino)-1H-purin-6(9H)-one
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₅N₅O₅ Molekylvægt: 297,26 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00057039 CAS-nummer: 2140-77-4 |