4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD13966-1GEA
194
DKK
BLDPBD13966-1G
BLDPBD13966-100G
BLDPBD13966-10G
BLDPBD13966-250MG
BLDPBD13966-5G
BLDPBD13966-25G
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine 97%
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₂H₁₄F₃NO₂ Molekylvægt: 261,25 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD06656166 CAS-nummer: 287952-67-4 |