Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD139461-250MGEA
132
DKK
BLDPBD139461-250MG
BLDPBD139461-1G
BLDPBD139461-5G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 98%
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molekylvægt: 176,1720 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD06200984 CAS-nummer: 136117-69-6 |