Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD138892-250MGEA 46.6 DKK
BLDPBD138892-250MG BLDPBD138892-100G BLDPBD138892-5G BLDPBD138892-25G BLDPBD138892-1G BLDPBD138892-10G
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 95%
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₈H₈N₂O₄
Molekylvægt: 196,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017562
CAS-nummer: 3987-92-6