Methyl-2,3-diaminobenzoate 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD138064-5GEA
1190
DKK
BLDPBD138064-5G
BLDPBD138064-250MG
BLDPBD138064-100MG
BLDPBD138064-25G
BLDPBD138064-1G
Methyl-2,3-diaminobenzoate 97%
Methyl-2,3-diaminobenzoate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molekylvægt: 166,1800 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD04038589 CAS-nummer: 107582-20-7 |