16-Methylheptadecanoic acid 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD135403-25GEA
46.6
DKK
BLDPBD135403-25G
BLDPBD135403-100G
BLDPBD135403-500G
16-Methylheptadecanoic acid 97%
16-Methylheptadecanoic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ Molekylvægt: 284,47 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00044082 CAS-nummer: 2724-58-5 |